α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-N-hydroxybenzimidoyl chloride
PC9299-10G PC9299-50G
APOSPC9299-10GEA 432 EUR
APOSPC9299-10G APOSPC9299-50G
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
α-Chloro-4-fluorobenzaldoxime
Formel: C₇H₅ClFNO
Molecular Weight: 173.572 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02179417
CAS-Nummer: 42202-95-9