2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9308-1G PC9308-5G
APOSPC9308-1GEA 256 EUR
APOSPC9308-1G APOSPC9308-5G
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,6-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Molecular Weight: 385,226 g/mol
Schmelzpunkt: >240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458135
CAS-Nummer: 1209726-22-6