2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9320-1G
PC9320-500MG
PC9320-5G
APOSPC9320-1GEA
203
EUR
APOSPC9320-1G
APOSPC9320-500MG
APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Formel:
C₂₁H₁₃F₂NO Molecular Weight: 333.331 g/mol Schmelzpunkt: 113…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00232016 CAS-Nummer: 339115-12-7 |