2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9321-1G PC9321-500MG PC9321-5G
APOSPC9321-1GEA 302 EUR
APOSPC9321-1G APOSPC9321-500MG APOSPC9321-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₂₂H₁₆FNO₂
Molecular Weight: 345.366 g/mol
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00232013
CAS-Nummer: 339114-73-7