2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9329-1G PC9329-500MG PC9329-5G
APOSPC9329-1GEA 302 EUR
APOSPC9329-1G APOSPC9329-500MG APOSPC9329-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-phenylacetonitrile
Formel: C₂₁H₁₄FNO
Molecular Weight: 315,34 g/mol
Schmelzpunkt: 88…91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231980
CAS-Nummer: 338791-81-4