2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Fluorobenzenesulphonyl)alanine
PC9378-1G PC9378-250MG
APOSPC9378-1GEA 191 EUR
APOSPC9378-1G APOSPC9378-250MG
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
2-(4-Fluorobenzenesulphamido)propanoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₄S
Molecular Weight: 247,243 g/mol
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00664348
CAS-Nummer: 780-97-2