Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 590 EUR
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Formel: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Molecular Weight: 341.239 g/mol
Schmelzpunkt: 74…76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00138767
CAS-Nummer: 320417-31-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable