[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC9439-1G PC9439-500MG
APOSPC9439-1GEA 1180 EUR
APOSPC9439-1G APOSPC9439-500MG
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₈H₁₅F₃N₂OS
Molecular Weight: 364,385 g/mol
Schmelzpunkt: 134…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00244951
CAS-Nummer: 318247-69-7