2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(4-Carbamoylthiazol-2-yl)-2,4-difluorobenzene, 4-Carbamoyl-2-(2,4-difluorophenyl)thiazole
PC9446-1G PC9446-250MG PC9446-500MG
APOSPC9446-1GEA 134 EUR
APOSPC9446-1G APOSPC9446-250MG APOSPC9446-500MG
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide 97%
2-(2,4-Difluorophenyl)thiazole-4-carboxamide
Formel: C₁₀H₆F₂N₂OS
Molecular Weight: 240,229 g/mol
Schmelzpunkt: 239…241 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00277199
CAS-Nummer: 175276-97-8