2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Dichloro-2-(trifluoromethyl)ethan-1-ol, 2,2-Dichloro-3-hydroxy-1,1,1-trifluoropropane
PC9533-10G PC9533-50G
APOSPC9533-10GEA 72.5 EUR
APOSPC9533-10G APOSPC9533-50G
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
2,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₃Cl₂F₃O
Molecular Weight: 182.957 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039302
CAS-Nummer: 20411-84-1