2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9556-1G
PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA
279
EUR
APOSPC9556-1G
APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel:
C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH Molecular Weight: 367,236 g/mol Schmelzpunkt: 224…227 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458146 CAS-Nummer: 1209843-32-2 |