5-Chloro-4-fluoroindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Chloro-4-fluoro-1H-indole
PC9566-100MG
PC9566-1G
PC9566-250MG
APOSPC9566-100MGEA
84.1
EUR
APOSPC9566-100MG
APOSPC9566-1G
APOSPC9566-250MG
5-Chloro-4-fluoroindole 98%
5-Chloro-4-fluoroindole
Formel:
C₈H₅ClFN Molecular Weight: 169,583 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074494 CAS-Nummer: 376646-56-9 |