3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9568-1G PC9568-5G PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA 46.4 EUR
APOSPC9568-1G APOSPC9568-5G APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃O
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458148
CAS-Nummer: 866683-57-0
UN: 1993
ADR: 3,III