4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9574-1G PC9574-25G PC9574-5G
APOSPC9574-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9574-1G APOSPC9574-25G APOSPC9574-5G
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine 97%
4-Bromo-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Formel: C₆H₆BrFN₂
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458150
CAS-Nummer: 153505-37-4