1-Bromo-1-fluoroethene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Bromo-1-fluoroethylene

PC9606-25G PC9606-5G
APOSPC9606-25GEA 720 EUR
APOSPC9606-25G APOSPC9606-5G
1-Bromo-1-fluoroethene 97%
1-Bromo-1-fluoroethene
Formel: C₂H₂BrF
Molecular Weight: 124.94 g/mol
Siedepunkt: 6.8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038866
CAS-Nummer: 420-25-7
UN: 3161
ADR: 2.1

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR