1,2,3-Trifluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
PC9621-1G PC9621-5G
APOSPC9621-1GEA 304 EUR
APOSPC9621-1G APOSPC9621-5G
1,2,3-Trifluoropropane
1,2,3-Trifluoropropane
Formel: C₃H₅F₃
Siedepunkt: 70…71 °C (760 mm Hg)
Dichte: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784185
CAS-Nummer: 66794-36-3