3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Epoxy-1,1,1-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane, 2,2-Bis(trifluoromethyl)oxirane
PC9626-25G
PC9626-1G
PC9626-5G
APOSPC9626-25GEA
0
EUR
APOSPC9626-25G
APOSPC9626-1G
APOSPC9626-5G
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide 97%
3,3,3-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-1,2-propenoxide
Formel:
C₄H₂F₆O Molecular Weight: 180,048 g/mol Siedepunkt: 41…42 °C Schmelzpunkt: –112 °C Dichte: 1,493 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07784232 CAS-Nummer: 31898-68-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...