Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methoxy-2,3,3-trifluoropropionate
PC9630-1G PC9630-250MG
APOSPC9630-1GEA 915 EUR
APOSPC9630-1G APOSPC9630-250MG
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate
Formel: C₅H₇F₃O₃
Molecular Weight: 172.102 g/mol
Siedepunkt: 90…92 °C (50 mm Hg)
Dichte: 1.301 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784247
CAS-Nummer: 758-69-0
UN: 1993
ADR: 3 III