tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Chloro(difluoro)acetic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-chloro-2,2-difluoroethanoate
PC9651-25G
PC9651-5G
APOSPC9651-25GEA
354
EUR
APOSPC9651-25G
APOSPC9651-5G
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate
Formel:
C₆H₉ClF₂O₂ Molecular Weight: 186,584 g/mol Siedepunkt: 65…70 °C (10 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153088 CAS-Nummer: 167308-43-2 |