2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9661-1G PC9661-5G
APOSPC9661-1GEA 279 EUR
APOSPC9661-1G APOSPC9661-5G
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Molecular Weight: 367,236 g/mol
Schmelzpunkt: 225…228 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458153
CAS-Nummer: 1211414-44-6