2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG
PC9683-1G
PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA
34.8
EUR
APOSPC9683-100MG
APOSPC9683-1G
APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Formel:
C₅H₅F₂N₃ Molecular Weight: 145.11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08436095 CAS-Nummer: 837364-94-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |