4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC9730-1G PC9730-5G PC9730-25G
APOSPC9730-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9730-1G APOSPC9730-5G APOSPC9730-25G
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
4-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₆ClFN₂·ClH
Molecular Weight: 197,038 g/mol
Schmelzpunkt: 234…235 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06245512
CAS-Nummer: 64172-78-7