Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9775-25G
PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA
118
EUR
APOSPC9775-25G
APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Formel:
C₈F₁₈O₄ Siedepunkt: 106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458174 CAS-Nummer: 64028-04-2 |