3-Fluoropiperidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9782-1G PC9782-2.5G PC9782-5G
APOSPC9782-1GEA 125 EUR
APOSPC9782-1G APOSPC9782-2.5G APOSPC9782-5G
3-Fluoropiperidine hydrochloride
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀FN·HCl
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03452799
CAS-Nummer: 116574-75-5