4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9786-100MG PC9786-1G
APOSPC9786-100MGEA 140 EUR
APOSPC9786-100MG APOSPC9786-1G
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₉H₅F₃N₄O
Molecular Weight: 242,157 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665787
CAS-Nummer: 438249-86-6