2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-one ethylene ketal
PC9861-1G PC9861-5G PC9861-250MG
APOSPC9861-1GEA 285 EUR
APOSPC9861-1G APOSPC9861-5G APOSPC9861-250MG
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane 99%
2,2-Bis(trifluoromethyl)-1,3-dioxolane
Formel: C₅H₄F₆O₂
Molecular Weight: 210,074 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191832
CAS-Nummer: 1765-26-0