Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC99015-1G PC99015-500MG
APOSPC99015-1GEA 735 EUR
APOSPC99015-1G APOSPC99015-500MG
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
Formel: C₉H₇ClF₂O₂
Molecular Weight: 220,6 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18416422
CAS-Nummer: 1261541-73-4