2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC99017-1G PC99017-5G
APOSPC99017-1GEA 331 EUR
APOSPC99017-1G APOSPC99017-5G
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)propan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₃FO
Molecular Weight: 168,208 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17222275
CAS-Nummer: 1267002-57-2