1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,6-difluoro-3-iodophenyl)(methyl)sulphane
PC99019-1G PC99019-5G
APOSPC99019-1GEA 209 EUR
APOSPC99019-1G APOSPC99019-5G
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene
Formel: C₇H₅F₂IS
Molecular Weight: 286.081 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD32707289
CAS-Nummer: 2484889-05-4