4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC9914-1G PC9914-5G
APOSPC9914-1GEA 77 EUR
APOSPC9914-1G APOSPC9914-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368785
CAS-Nummer: 886762-67-0