4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Chlorosulphonyl)-4'-fluorodiphenyl ether
PC9934-1G PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA 400 EUR
APOSPC9934-1G APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₈ClFO₃S
Molecular Weight: 286.707 g/mol
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01631868
CAS-Nummer: 192329-91-2
UN: 3261
ADR: 8 III