3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC9995-1G
PC9995-250MG
APOSPC9995-1GEA
183
EUR
APOSPC9995-1G
APOSPC9995-250MG
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3,4-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₆F₂N₂ Molecular Weight: 180,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01940430 CAS-Nummer: 474707-69-2 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)