VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Automatische Koloniezähler
Lieferant: VWR Collection
710-2073EA 14560 EUR
710-2073 710-2074
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Automatische Koloniezähler
Kolonienzähler
Premium 150 und Premium 90 HR Koloniezähler und Zonenmesssysteme.
  • Plates can be automatically read at the press of a button
  • High definition colour images taken with a 1,4 MP scientific grade CCD camera ensure that even the smallest colony can be seen and counted, while zone measurements are fast, accurate and reproducible
  • A unique 3-channel LED lighting system configured for exceptional illumination of all sample types
  • Can be used with a new or existing stand-alone desktop or laptop computers via USB connection – no additional PCI cards are required
Premium 150 kann Platten bis zu 150 mm Durchmesser aufnehmen und erkennt Kolonien mit einer Größe von bis zu 75 µm und Messung von Zonen mit einer Genauigkeit von 0,5 mm. Ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.
Premium 90 HR ist mit einem hochauflösenden 12-mm-F1.4-Objektiv ausgestattet. Er kann Platten mit einem Durchmesser von bis zu 90 mm aufnehmen und erkennt Kolonien mit einer Größe von bis zu 75 µm und Messung von Zonen mit einer Genauigkeit von 0,5 mm
Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen in der Pharmaindustrie.
Der Premium 150 bietet die Möglichkeit der Koloniezählung und Hemmzonenmessung, der Spiralplattenzählung, des Ames-Tests und der Messung mehrerer Abschnitte. Weitere Anwendungen auf Anfrage. Ergebnisse können automatisch an Excel, PDF oder ein LIMS-System übertragen werden. Alle generierten Daten sind konform mit GLP/GMP/21 CFR Part 11 und können für die Erstellung professioneller Berichte verwendet werden. Jedes System wird mit zwei Validierungsplatten geliefert.
Lieferumfang: PC ist nicht enthalten.