Auffangwannen, b.safe
Lieferant: Bohlender
R540-01 R540-02 R548-05 R548-10
590-0329EA 54 EUR
590-0329 590-0330 590-0331 590-0332
Auffangwannen, b.safe
Schalen/Schüsseln/Töpfe Auffangschalen und Auffangbehälter
Praktische Auffangwanne aus PE oder statisch ableitendem PE-EX. Stellen Sie Ihren Abfallbehälter in eine Auffangwanne. Bei Behälterwechsel oder Leckagen werden austretende Flüssigkeiten aufgefangen.
  • Qualitativ hochwertiges HDPE, HDPE-EX
  • Verbessern Sie Ihre Sicherheit
  • Flüssigkeiten gehen nicht verloren
Auffangschalen helfen beim Ablegen von z. B. Abfallkappen oder Trichtern beim Behälterwechsel, ohne Boden oder Arbeitsbereich durch tropfende Flüssigkeiten zu verunreinigen. Im schlimmsten Fall fangen sie aus einem beschädigten oder übergelaufenen Abfallbehälter austretende Flüssigkeiten auf und erhöhen so Ihre eigene Sicherheit.
Passend zum Einsatzort erhalten Sie b.safe Auffangwannen aus PE oder elektrostatisch ableitfähigem PE-EX.