Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, zertifiziert
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Methylheptyl [(4-Amino-3,5-dichloro-6-fluoropyridin-2-yl)oxy]acetate, Fluroxypyr Meptyl
BI1013-1G
BI1013-250MG
BI1013-500MG
BI1013-5G
APOSBI1013-1GEA
231
EUR
APOSBI1013-1G
APOSBI1013-250MG
APOSBI1013-500MG
APOSBI1013-5G
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester, zertifiziert
Fluroxypyr 1-Methylheptyl ester
Formel:
C₁₅H₂₁Cl₂FN₂O₃ Molecular Weight: 367.24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00144318 CAS-Nummer: 81406-37-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...