Mycophenolsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
BI1535-250MG
BI1535-100MG
APOSBI1535-250MGEA
106
EUR
APOSBI1535-250MG
APOSBI1535-100MG
Mycophenolsäure
Mycophenolsäure
Immunosuppressive agent.
Formel:
C₁₇H₂₀O₆ Molecular Weight: 320,34 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00036814 CAS-Nummer: 24280-93-1 EINECS: 246-119-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |