Succinimid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,5-Pyrrolidindion, Bernsteinsäureimid, 1,4-Butandisäureimid

BI224-1KG BI224-500G BI224-2.5KG
APOSBI224-1KGEA 43.5 EUR
APOSBI224-1KG APOSBI224-500G APOSBI224-2.5KG
Succinimid
Succinimid
Formel: C₄H₅NO₂
Molecular Weight: 99,09 g/mol
Siedepunkt: 285…290 °C
Schmelzpunkt: 121…126 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005495
CAS-Nummer: 123-56-8
EINECS: 204-635-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR