Lithiumdodecylsulfat ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Laurylsulfat Lithiumsalt, Dodecyllithiumsulfat, Lithiumlaurylsulfat, Dodecylschwefelsäure Lithiumsalz, Schwefelsäuredodecylester Lithiumsalz
BI3331-100G
BI3331-25G
BI3331-5G
APOSBI3331-100GEA
74.1
EUR
APOSBI3331-100G
APOSBI3331-25G
APOSBI3331-5G
Lithiumdodecylsulfat ≥98%
Lithiumdodecylsulfat
- Assay (by titration after hydrolysis) 99+%
- pH (1%) = 6.0 - 9.0
- Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formel:
C₁₂H₂₅LiO₄S Molecular Weight: 272,34 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007467 CAS-Nummer: 2044-56-6 EINECS: 218-058-2 UN: 1325 ADR: 4.1,III |