1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BI3857-25G
BI3857-5G
APOSBI3857-25GEA
45.1
EUR
APOSBI3857-25G
APOSBI3857-5G
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-allofuranose 98%
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-alpha-D-allofuranose
Formel:
C₁₂H₂₀O₆ Schmelzpunkt: 73…77 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00135634 CAS-Nummer: 2595-05-3 |