Fluconazol, wasserfrei
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
BI3858-1G BI3858-5G BI3858-25G
APOSBI3858-1GEA 21.9 EUR
APOSBI3858-1G APOSBI3858-5G APOSBI3858-25G
Fluconazol, wasserfrei
Fluconazole
Formel: C₁₃H₁₂F₂N₆O
Molecular Weight: 306,28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274549
CAS-Nummer: 86386-73-4