L(-)-Fucose
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(-)-Fucose, 6-Deoxy-L-Galactose, (2S,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal
BI3933-10G
BI3933-25G
BI3933-50G
APOSBI3933-10GEA
132
EUR
APOSBI3933-10G
APOSBI3933-25G
APOSBI3933-50G
L(-)-Fucose
L(-)-Fucose
Formel:
C₆H₁₂O₅ Molecular Weight: 164,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00069812 CAS-Nummer: 2438-80-4 EINECS: 219-452-7 |