2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol 99+%, hochrein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BI4545-100G
BI4545-25G
APOSBI4545-100GEA
75.4
EUR
APOSBI4545-100G
APOSBI4545-25G
2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol 99+%, hochrein
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Buffer component used in SDS - gradient gel electrophoresis. Biological buffer - useful range 7.8-9.7.
- White crystals
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
- Forms a clear solution in water.
Formel:
C₄H₁₁NO₂ Molecular Weight: 105,14 g/mol Siedepunkt: 151 °C/10mmHg Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004678 CAS-Nummer: 115-69-5 EINECS: 204-100-7 UN: 3259 ADR: 8,III |