di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: ortho-Phosphorsäure(2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl)ester Dinatriumsalz Pentahydrat
BI4838-25G
APOSBI4838-25GEA 42.2 EUR
APOSBI4838-25G
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat 97+%
di-Natrium-β-glycerophosphat Pentahydrat
Enzyme test reagent.
  • Water (by Karl Fischer): 29.0-30.0%
Formel: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Molecular Weight: 306,11 g/mol
Schmelzpunkt: 102…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002135
CAS-Nummer: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3