BIS-TRIS-Propan 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2'-(Propan-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol], 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propan
BI6850-100G BI6850-500G BI6850-1KG
APOSBI6850-100GEA 72.5 EUR
APOSBI6850-100G APOSBI6850-500G APOSBI6850-1KG
BIS-TRIS-Propan 99+%
BIS-TRIS-Propan
Biological buffer - useful range 6.3-9.5
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
Schmelzpunkt: 164…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
EINECS: 264-899-3