Cilostazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy)-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-[4-(1-Cyclohexyl-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
BI7396-1G BI7396-5G BI7396-25G
APOSBI7396-1GEA 21.9 EUR
APOSBI7396-1G APOSBI7396-5G APOSBI7396-25G
Cilostazol
Cilostazol
Formel: C₂₀H₂₇N₅O₂
Molecular Weight: 369,47 g/mol
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00866780
CAS-Nummer: 73963-72-1