3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BI7569-100G BI7569-500G
APOSBI7569-100GEA 116 EUR
APOSBI7569-100G APOSBI7569-500G
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol
Formel: C₆H₁₄O₂S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015873
CAS-Nummer: 14970-87-7