HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
BI8181-1KG
BI8181-100G
BI8181-250G
APOSBI8181-1KGEA
92.8
EUR
APOSBI8181-1KG
APOSBI8181-100G
APOSBI8181-250G
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure) freie Säure ≥99,5%, ultrarein
HEPES (2-[4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinyl]ethansulfonsäure)
Biological buffer - useful range 6.8 - 8.2
- Heavy metals: <1 ppm
- pKa @ 20°C: 7.55 +/- 0.2
Formel:
C₈H₁₈N₂O₄S Molecular Weight: 238,31 g/mol Schmelzpunkt: 238…240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006158 CAS-Nummer: 7365-45-9 EINECS: 230-907-9 |