1,4-Dithioerythrit ≥99%, Molekularbiologische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R*,S*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, erythro-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, DTE, Dithioerythritol
BI8765-10G
BI8765-25G
BI8765-5G
APOSBI8765-10GEA
116
EUR
APOSBI8765-10G
APOSBI8765-25G
APOSBI8765-5G
1,4-Dithioerythrit ≥99%, Molekularbiologische Qualität
1,4-Dithioerythrit
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154,25 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00063750 CAS-Nummer: 6892-68-8 EINECS: 229-998-8 UN: 3335 ADR: 9,III |