Tricin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycin
BI9678T-100G BI9678T-1KG BI9678T-500G
APOSBI9678T-100GEA 36.4 EUR
APOSBI9678T-100G APOSBI9678T-1KG APOSBI9678T-500G
Tricin ≥99%
Tricin
Component for separation of low molecular weight peptides. Biological buffer - useful range 7.4-8.8
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Molecular Weight: 179.17 g/mol
Schmelzpunkt: 187 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004277
CAS-Nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724