Ampicillin Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
BIA0104-100G
BIA0104-25G
BIA0104-250G
APOSBIA0104-100GEA
93.1
EUR
APOSBIA0104-100G
APOSBIA0104-25G
APOSBIA0104-250G
Ampicillin Natriumsalz
Ampicillin sodium salt
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
- Cell culture tested
Formel:
C₁₆H₁₈N₃NaO₄S Molecular Weight: 371,39 g/mol Schmelzpunkt: 215 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064313 CAS-Nummer: 69-52-3 EINECS: 200-708-1 |